21104
GC Stationary Phase
phase OV-1, bottle of 10 g
539,00 $
About This Item
539,00 $
Produits recommandés
Agence
meets requirements for USP G2
Conditionnement
bottle of 10 g
Paramètres
100-350 °C temp. range
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Groupe de la matrice active
OV-1 phase
Solubilité
chloroform, toluene: soluble
Type de colonne
packed GC
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
214.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves