Principaux documents
20974
Seringues Hamilton® GASTIGHT®, série 1700
1701NCH, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle L 51 mm (2 in.)
1 EA
246,00 $
246,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
246,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
246,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26s ga
Description
Gastight®
Caractéristiques
needle type N (cemented) with Chaney adapter
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80004
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Description générale
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1]
Application
It has been used to sample the lung liquid from guinea pigs for analyzing blue dextran in centrifuged supernatant using spectrophotometry.[2]
Autres remarques
Aiguille fixe avec adaptateur Chaney
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Effects of glucagon on in vitro liquid production by lungs from fetal guinea pigs.
Choo, N., A. L. Liu, and A. M. Perks
Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition, 83.1, F28-F34 (2000)