Principaux documents
20857
Outil pour plier les tubes
Three-Size for 1/4in. (6 mm, 3/16in. (4 mm) & 1/8in. tube
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Description générale
Cet outil, très résistant, permet de plier facilement les tubes en aluminium, cuivre ou acier inoxydable jusqu′à 180° sans les pincer ni les fendre.
L′outil trois-en-un permet de plier les tubes de 1/8″,3/16″ et 1/4 (3, 4 et 6 mm) (épaisseur de paroi standard uniquement).