Principaux documents
20394
Manomètre à pression en ligne
pressure range 0-60 psi, gauge only (tee not included)
Synonyme(s) :
JAUGE DE PRESSION 0 À 60 60 PSIG, UNITAIRE
1 EA
122,00 $
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
122,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Caractéristiques
gauge only (tee not included)
Paramètres
0-60 psi pressure range
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Description générale
5 cm, alliage acier:cuivre.