Principaux documents
19135-U
Paquet de 6 aiguilles 26s ga 2 po, Pt2 250 uL-10 mL
needle size 26 ga, needle L 51 mm (2 in.), bevel tip stainless steel needle (point style 2), for use with 250μL-10mL syringe
Synonyme(s) :
Aiguilles Hamilton® pour seringues RN
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26 ga
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7779-04
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilité
for use with 250μL-10mL syringe
Description générale
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable