13734-U
Metal Packed GC Column (fits PerkinElmer®)
phase 3% SP-1500, matrix 80/120 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
PerkinElmer
Paramètres
0-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
80/120 Carbopack B support
Groupe de la matrice active
3% SP-1500 phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for use with PerkinElmer
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)