12392-U
Stainless Steel Packed Columns for Agilent® Technologies Instruments
phase none, matrix 60/80 Carboxen-1000 support, L × O.D. × I.D. 15.0 ft (4.6 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel column
Fabricant/nom de marque
Agilent
Paramètres
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
15.0 ft (4.6 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
60/80 Carboxen-1000 support
Groupe de la matrice active
none phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for use with Agilent Configuration A
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)