Principaux documents
10439-U
Supelco
Carbopack Carbon Adsorbent
matrix Carbopack X, 120-400 mesh, bottle of 50 g
Synonyme(s) :
Supelclean ENVI-Carb X
50 G
3 840,00 $
3 840,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
3 840,00 $
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
23201100
Nomenclature NACRES :
SB.54
3 840,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Adsorbant Carbopack, matrix Carbopack X, 120-400 mesh, bottle of 50 g
Gamme de produits
Carbopack
Forme
granular
Conditionnement
bottle of 50 g
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
~240 m2/g
Matrice
Carbopack X
Groupe de la matrice active
carbon
Taille des particules
120-400 mesh
Dimension de pores
~0.62 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g microporosity
~100 Å pore diameter
Densité
~0.39 g/mL (free fall density)
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Un noir de carbone graphité (GCB) peut être poreux ou non poreux. Le processus de graphitisation donne une surface de grande pureté, dotée d′excellentes propriétés d′adsorption et de désorption (si nécessaire). Les interactions de surface dépendent uniquement des forces de dispersion (forces de London). Ces particules sont :
  • Granulaires
  • Friables
  • Utilisées pour les analytes dont la taille correspond à des n-alcanes en C3-C20+
  • Hydrophobes (pour être utilisées dans les environnements particulièrement humides)
D′une manière générale, les adsorbants du type GCB présentent une force d′adsorption relative plus faible que les adsorbants du type tamis moléculaire de carbone (CMS), et une force d'adsorption relative similaire à celle des adsorbants du type carbone polymère graphitisé sphérique (SGPC). Nos produits Carbopack sont des adsorbants du type GCB.
  • Les particules font maximum 40 mesh.
  • Partez sur 40/60 mesh pour éviter les cheminements préférentiels (s′ils apparaissent avec un adsorbant Carbotrap® de 20/40 mesh).
  • Utilisez une taille plus petite (60/80, 80/100, etc.) pour toutes les autres applications.
  • Optez pour la granulométrie la plus faible à disposition, à condition que l′application supporte la perte de charge.
Pour plus d′informations sur nos adsorbants spéciaux à base de carbone, rendez-vous sur sigma-aldrich.com/carbon
Carbotrap® X has a very high specific surface area and was used for the recovery of low boiling hydrocarbons like 1,3-butadiene and isoprene.[1]
Carbotrap®/Carbopack adsorbent can withstand high bake-out temperature without losing the mechanical and chemical integrity.[2] It has a high affinity for isoprene and does not retain significant amounts of water. Furthermore it has a tendency to pulverize if it is packed too tightly.[3]
Informations légales
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Stability of reactive low boiling hydrocarbons on carbon based adsorbents typically used for adsorptive enrichment and thermal desorption.
Dettmer K, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 366 (1), 70-78 (2000)
Comparison of Tenax TA and Carbotrap for sampling and analysis of volatile organic compounds in air.
Rothweiler H, et al.
Atmospheric Environment, 25 (2), 231-235 (1991)
Rybolt et al.
Journal of colloid and interface science, 220(1), 148-156 (1999-11-07)
Second gas-solid virial coefficients were determined at 403.5 +/- 0.5 K for 6 adsorbates, including butane, chloroform, trichlorofluoromethane (Freon 11), bromochloromethane, 1-chloro-2-methylpropane, and dibromodifluoromethane. For another 11 adsorbates, including dichlorodifluoromethane (Freon 12), chlorodifluoromethane (Freon 22), methyl chloride, methylene chloride, propane
Plant Volatile Analysis.
Linskens HF and Jackson JF.
Modern Methods of Plant Analysis, 19, 54-56 (1997)
Bo Glas et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 10(11), 1297-1303 (2008-11-01)
This article addresses problems that complicate attempts to compare methods when several factors may be associated with an effect, but it is not known which factors are relevant. Chemicals that may contribute to 'sick building syndrome' (SBS), and thus should
Articles
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.