ZRB1977
Anti-ERK5 Antibody, clone 2H15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
BMK-1, Big MAP kinase 1, EC:2.7.11.24, Extracellular signal-regulated kinase 5, MAP kinase 7, MAPK 7, Mitogen-activated protein kinase 7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H15, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey, porcine, canine, bovine, feline
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminus
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected ERK5 in NIH3T3 cell nuclear extract.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected ERK5 in human spleen tissue sections.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound ERK5 peptide with a KD of 1.3 x 10-8 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected recombinant Human ERK5.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GST-tagged recombinant Human ERK5.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected ERK5 in one million A549 and HeLa cells.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ERK5 in Human spleen tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable