ZRB1710
Anti-Raptor Antibody, clone 3F15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Regulatory-associated protein of mTOR, p150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F15, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 149.04 kDa
observed mol wt ~160 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey, canine, feline, mouse, horse, bovine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... RPTOR(57521)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Raptor in A549 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Raptor in L6 cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Raptor peptide with a KD of 5.7 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Raptor in A431 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable