ZRB1652
Anti-CACNA2D1 Antibody, clone 1K4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Voltage-dependent calcium channel subunit alpha-2/delta-1;Voltage-gated calcium channel subunit alpha-2/delta-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1K4, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 124.57 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey, bovine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminus
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunocytochemistry in U-251 MG cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected CACNA2D1 in U-251 MG cells.
Tested applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CACNA2D1 in human skeletal muscle.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound CACNA2D1 with a KD of 7.9 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable