ZMS1114
Anti-PTEN Antibody, clone A2b1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN;Mutated in multiple advanced cancers 1;Phosphatase and tensin homolog
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A2b1, recombinant monoclonal
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 47.17 kDa
observed mol wt ~50 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine, monkey, feline, porcine, rat, canine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTEN(5728)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTEN in NIH3T3 cell lysate.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PTEN in HEK293 and U251 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PTEN in human cerebral cortex and human pancreas tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTEN in NIH3T3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.