Z768863
Tube clip for Eppendorf Tube®
secures lid for boiling
About This Item
Code UNSPSC :
41121702
Nomenclature NACRES :
NB.11
Produits recommandés
Caractéristiques
fits 5 mL tubes
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030 119.509 (European)
Eppendorf® 0030119509 (US)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG