Z763144
Prism™ centrifuge adapters
for 0.5 mL tubes, pack of 8 ea
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
82,70 $
About This Item
82,70 $
Produits recommandés
Caractéristiques
Holds 0.5 mL tubes
Conditionnement
pack of 8 ea
Fabricant/nom de marque
Labnet C1205-8
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with C1801
for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge