Z744268
Wilmad® Suprasil® Aqueous Cell
volume 275 μL, pack of 1
Synonyme(s) :
EPR aqueous cell, aqueous cell
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Wilmad WG-813-A-Q
Volume
275 μL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- 0.3 mm Sample space prevents the absorbtion of microwave energy.
- Recommeded for EPR requiring critical coupling