Principaux documents
CLS451515L
Corning® direct overhead drive assembly for ProCulture® spinner flasks
paddle assembly for 15L Proculture spinner flask w/ direct drive overhead motor, 1/cs
Synonyme(s) :
Corning container
1 EA
410,00 $
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
410,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.43
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 4515-15L
Catégories apparentées
Description générale
Direct drive paddle assembly for use with direct drive overhead motors on series 4510 and 4512, 15L Proculture® Spinner Flasks. The paddle assemblies can be used with either 100 mm or 120 mm direct drive center cap assemblies.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries