Z742420
eXTReme™ Universal fit PCR Plate Seal
polyester film
Synonyme(s) :
eXTReme™ Universal fit PCR Plate Seal, aluminium plate seal, long term storage seal, robotic plate seal, universal multiplate seal
96,00 $
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
About This Item
96,00 $
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
polyester film
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Excel Scientific XTR-100
Technique(s)
PCR: suitable
Longueur
140.5 mm
Larg. × L
7.83 cm × 14.05 cm
Largeur
78.3 mm
Épaisseur de l'adhésif
1.65 mil
Épaisseur du film
2 mil
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Universal fit for use with all plate types (e.g. flat top and raised-rim)
- The smaller dimensions and chamfered corners result in no plate overhang for robotics applications
- Two end-tab feature allows for ease of placement of film to plate
- Excellent seal minimizes sample evaporation and reduces well-to-well cross contamination
- Specially formulated adhesive provides an excellent seal for all plate materials, including polycarbonate
- 2 mil polyester film will remove cleanly from plate surfaces with no adhesive stringing or residue and will not tear upon removal