Principaux documents
Z740492
smartPick Wooden inoculation picks
Min (fits 1.5 mL tube), needle point
Synonyme(s) :
colony pick, inoculation, microbiology pick, recyclable pick, wooden inoculating pick
2000 EA
134,00 $
40000 EA
2 000,00 $
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2000 EA
134,00 $
40000 EA
2 000,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
needle point
Conditionnement
pack of 2000 ea
Fabricant/nom de marque
LevGo Inc 18128-NP
smartPick
Longueur
1.28 in. (3.25 cm)
Catégories apparentées
Description générale
  • smartPick Minis go from autoclave to microtube
  • Available in 1.28 in., 2.5 in. and 6 in.
  • Available in a semi or needle point
  • Made of 100% USA grown White Birch
  • Made in the USA in an ISO 9001: 2008
  • ISO 13485: 2003 & FDA registered facility
  • Non-Sterile, meet FDA requirements for food
  • Envrionmentally Friendly - Naturally Biodegradable
Informations légales
smartPick is a trademark of LevGo Inc.