Z734640
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
2 wells, polystyrene chambers, 1.5 borosilicate coverglass, 4.0 cm2/well, 96/cs
Synonyme(s) :
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
1 850,00 $
About This Item
1 850,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
colorless
polystyrene chamber
Stérilité
sterile
Qualité
CE marked
Conditionnement
case of 96
Fabricant/nom de marque
Nunc 155379
Larg. × L
24 mm × 55 mm
Surface des puits
4 cm2
Puits
2
Volume de travail
1.0-2.0 mL
Adéquation
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Catégories apparentées
Description générale
- Excellent for confocal image analysis
- Optimal for high-power inverted microscopic viewing
- Chambered coverglass
- The medium chamber is not removable
Application
Informations légales