Principaux documents
Z728039
Hettich® swing-out rotor, 4 place
for ROTINA 420/420R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
Synonyme(s) :
Hettich® centrifuge rotors
1 EA
2 350,00 $
2 350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 350,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.22
2 350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
RCF 3,095
to hold 4 x 5051, 5280 buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 4753
Paramètres
3,095 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models ROTINA 420/420R
Catégories apparentées
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG