Principaux documents
Z719581
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 200 μL, pkg of 96 tips CellRack, non-sterile
960 EA
164,00 $
4800 EA
619,00 $
164,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Changer de vue
960 EA
164,00 $
4800 EA
619,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
164,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Matériaux
colorless
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pkg of 96 tips CellRack
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Sorenson 15270T
Volume maximum
200 μL
Volume
200 μL
Catégories apparentées
Description générale
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Informations légales
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.