Principaux documents
Z711004
Media bottles, wide mouth, Lab 45, accessory
polypropylene screw cap for 45mm
Synonyme(s) :
240726
12 EA
55,40 $
55,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
55,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
55,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene screw cap (for 45mm)
Fabricant/nom de marque
WHEATON®
Caractéristiques et avantages
  • For high temperature applications, use the PBT (polybutylene terephthalate) screw caps and the ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) pour lips which can withstand temperatures up to 200ºC up to 2 hours
  • Autoclavable
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.