Principaux documents
Z710199
Nichipet Eco pipette
volume 100-1000 μL
Synonyme(s) :
Eco Pipette
1 EA
1 030,00 $
1 030,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 030,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
1 030,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
With glass tip
Caractéristiques
electronic: no
single-channel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nichiryo 00-NPC-1000
Plage de mesure du volume
100-1000 μL
Volume
1000 μL
Catégories apparentées
Description générale
Providing the accuracy and precision of a micropipette with the compatibility of glass. Glass tips allow pipetting of substances not compatibile with plastic.
  • Glass tip enables totally bias free liquid handling for endocrine disruptors analysis
  • 4 sizes cover a wide volume range (20-10000 μL)
  • Nozzle with double O-rings enables easy tip fitting/ejection
  • Reliable sealing nozzle is PTFE and piston is ceramic