Principaux documents
S7939
Solvent Safe pipette tips
volume range 1-200 μL
Synonyme(s) :
carbon fiber pipette tips, solvent safe pipette tips
1 CASE
927,00 $
927,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 CASE
927,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.01
Longueur:
2 5/16 in. (58.8 mm)
Volume maximum:
200 μL
Gamme de volumes:
1-200 μL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
barrier
Conditionnement:
pack of 2500 ea (Bag)
Fabricant/nom de marque:
Molecular BioProducts 5069B
927,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
carbon fiber
colorless
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier
Conditionnement
pack of 2500 ea (Bag)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 5069B
Longueur
2 5/16 in. (58.8 mm)
Volume maximum
200 μL
Gamme de volumes
1-200 μL
Description générale
  • Solvent Safe carbon filter pipette tips
  • Filters block corrosive vapors created when pipetting volatile organic solvents such as TFA
  • Safely and accurately pipette phenol/chloroform DNA extractions
  • Perform peptide synthesis and HPLC analysis
  • Excellent alternative to glass pipettes
Compatibilité
Compatibility:
Biohit Variable 50-200 μl
Eppendorf Response 4850 20-500 μl
Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
Eppendorf Research Pro 4860 20-300 μl
Finnpipette 4027/4500 Digital 40-200 μl
Nichiryo BenchMate 20-200 μl
Pipetman P-200 20-200 μl
Rainin EDP-Series 250 (Limited Draw)
Transferpette 20-200 μl
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Solvent Safe is a trademark of Molecular BioProducts, Inc.