Principaux documents
Z708356
Disposable forceps
dark blue, L 110 mm, straight tip
Synonyme(s) :
single use forceps, single use tweezers
6 EA
51,90 $
51,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
51,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122405
eCl@ss :
32035504
Nomenclature NACRES :
NB.35
51,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS15998C
Longueur
110 mm
Couleur
dark blue
Description générale
Disposable forceps feature corrugated handle and serrated tips. The yellow forceps are made of polystyrene, both blue forceps are acrylonitrile butadiene styrene.