Principaux documents
Z707805
Boîtes de culture tissulaire TPP®
24 well plate, flat bottom, polystyrene, 1.86 cm2, sterile, 72/cs
Synonyme(s) :
24 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux:
flat bottom (F-base)
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
L externe × l × H:
128 mm × 85 mm × 22 mm
Taille:
24 wells
Superficie:
1.86 cm2 , growth surface (cm2)
Volume de travail:
6.3 mL
Stérilité:
sterile
Type de liaison:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Matériaux
flat bottom (F-base)
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
Stérilité
sterile
Conditionnement
case of 72
Fabricant/nom de marque
TPP 92424
Disponibilité
not available in (available only in North America)
L externe × l × H
128 mm × 85 mm × 22 mm
Taille
24 wells
Superficie
1.86 cm2 , growth surface (cm2)
Volume de travail
6.3 mL
Adéquation
suitable for (cell culture; tissue culture applications)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Plaques de culture tissulaire TPP
Avantages des plaques de culture tissulaire TPP :
  • Le couvercle ventilé permet un échange contrôlé des gaz et une faible évaporation.
  • Le rebord incliné permet uniquement de placer le couvercle dans une seule position.
  • Les bandes jaunes sur le couvercle et la boîte garantissent l'orientation correcte : jaune sur jaune, ça correspond !
  • La surface de préhension à rainures garantit une prise sûre et évite le soulèvement accidentel du couvercle.
  • Comportent un marquage alphanumérique transparent entre les puits pour une orientation facile en microscopie, et des caractères alphanumériques noirs faciles à lire sur le côté.
  • La surface de croissance est limitée à la zone sphérique.
  • Surface de culture absolument plane.
  • Toutes les plaques de TPP (à 6, 12, 24 et 96 puits) s'empilent en toute sécurité.
  • Les évents d'air à la base des plaques empêchent la condensation et permettent un flux d'air uniforme entre plaques empilées.
  • Transparence cristalline
Avantages des plaques de culture tissulaire TPP à 96 puits :
  • Fabriquées conformément aux consignes ANSI/SBS-3d
  • Standardisées avec un code-barres 2/5 entrelacé
  • La couleur blanche sur la base est fermement embossée sur la plaque à essais, ce qui évite toute perte d'identification par détachement
  • 2 géométries de puits disponibles : bases de type F et de type U
Géométrie des puits de plaques de culture tissulaire à 96 puits
Base de type F (fond plat) :
  • Excellentes caractéristiques optiques
  • Adaptée aux mesures optiques précises (la lumière n'est pas modifiée par la géométrie) et aux applications de microscopie
Base de type U (fond bombé) :
  • Pas de rebords, bien adaptée au pipetage
  • Utilisée pour les tests d'agglutination et les évaluations "+/-".
Informations légales
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG