Principaux documents
Z688738
Nunc® 96 DeepWell plate, non-treated
1.0 mL/well, sterile, clear, 32/cs
Synonyme(s) :
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
32 EA
390,00 $
390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
32 EA
390,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
round clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 32 ea (internal packs of 4)
Fabricant/nom de marque
Nunc 278606
Capacité
1.0 mL
Plaque/Plateau, L × l × H
128 mm × 86 mm × 41 mm
Taille
96 wells
Volume
1 mL
Volume maximum des puits
900 μm
Volume de travail
0.9 mL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (sample collection, storage, and combinational chemistry library applications)
Type de liaison
non-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
Nunc 96 DeepWell plates are easy to use with automatic sample handling instruments, and are ideal for sample collection, storage, and combinational chemistry library applications.
  • Round bottom wells
  • Alpha-numeric grid for quick sample identification
  • Sealable with well caps and sealing tape
Informations légales
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries