Principaux documents
Z663107
Kern EW series Toploader balances
Kern EW 6000-1M + 963-128, DKD Calibration Certificate included
Synonyme(s) :
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Code UNSPSC :
41111502
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Entrée CA/CC
230 V
Matériaux
stainless steel weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kern EW 6000-1M + 963-128
Disponibilité
not available in USA and Canada
Plage de mesure de la capacité de pesée
6,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
Larg. × Prof. × Haut.
180 mm × 230 mm × 85 mm
Taille de la plateforme
172 mm × 142 mm
Poids
2 kg
Alimentation par piles
rechargeable
Description générale
  • Large LCD display
  • Capacity display
  • Protective working cover
  • Test weight
  • 3 years warranty