Principaux documents
Z653365
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 10 x 4.9 mLblood collection/urine vessels
Fabricant/nom de marque
Hettich 1741
Disponibilité
available only in EU
not available in USA and Canada
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Description générale
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni