Z637580
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 150 mm, stem O.D. × L 17 mm × 95 mm
93,10 $
About This Item
93,10 $
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
BRAND 147035
Tige, D.E. × L
17 mm × 95 mm
Diam. de la partie supérieure
150 mm