Principaux documents
Z637556
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 75 mm, stem O.D. × L 10 mm × 55 mm
12 EA
29,80 $
29,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
29,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
29,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
BRAND 147020
Tige, D.E. × L
10 mm × 55 mm
Diam. de la partie supérieure
75 mm
Catégories apparentées
Description générale
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
Autres remarques
BR147020 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG