Principaux documents
Z637319
Pursept®-A disinfectant
1 L bottles
About This Item
Code UNSPSC :
47131800
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
BRAND 44830
Description générale
Ingredients: 100 g Pursept® AF contain: 12.5 g didecyl-dimethyl-ammoniumchloride, 10.4 g alkylpropylenediaminebis-guanidiniumdiacetate, 1.5 g bis(aminopropyl)-laurylamine, 5 - 15% NTA, < 5% non-ionic surfactants, auxiliary agent.
Caractéristiques et avantages
  • Suitable for disinfecting sensitive communication equipment
  • Dermatologically tested
  • Ready for use
Autres remarques
BR44830 (India)
For atomizer for the 1L bottles; please order Z637327 separately.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Pursept is a registered trademark of Merz GmbH & Co. KG
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
73.4 °F
Point d'éclair (°C)
23 °C