Z637297
Mucocit™-T instrument disinfecting detergent
volume 2 L
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
BRAND 44822
Volume
2 L
20000 mL
Description générale
Microbiological efficiency / concentration for use:
- Disinfection of instruments: Bacteria (incl. Tuberculosis and mycobacteria) and fungi with high organic burden acc. To DGHM/VAH directives: 1% (10 g/L)/ 1 hour., 2% (20 g/L)/ 30 min., 3% (30 g/L)
- Limited virucidal efficacy (incl. HIV, HBV, HCV): 1% (10 g/L)/ 5 min.
- Inactivation of human rotaviruses: 1% / 30 min., 2% / 5 min.
- Inactivation of vaccinia viruses: 2% (20 g/L)/ 5 min.
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable