Principaux documents
Z600059
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
1 EA
131,00 $
131,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
131,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
131,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
optical glass
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 100-OS
Paramètres
320-2,500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
3,500 μL
Longueur du trajet optique
10 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
with PTFE lid
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH