Z364509
Bouteilles de milieu Nalgene®, style 2019
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
bottle nalgene, nalgene containers, sterile bottles
464,00 $
About This Item
464,00 $
Produits recommandés
Matériaux
high-density polyethylene cap
square bottle
transparent PETG
Joint
Joints threaded neck (38-430mm)
Description
Not autoclavable
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
graduations
with cap
Conditionnement
pack of 48 ea (2 x pack of 24)
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 2019-0250
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
- Les flacons pour milieu Nalgene® sont constitués d'un copolyester rigide et solide : le poly(téréphtalate d'éthylène) glycolisé (PETG).
- Ils sont conçus pour contenir des tampons, des cultures et des milieux de culture pour diverses applications de laboratoire.
- Ils sont équipés d'un bouchon hermétique pour protéger les échantillons.
- Leur inviolabilité est assurée par un manchon thermorétractable posé autour du bouchon et du col.
- C'est la solution idéale pour la conservation d'échantillons réfrigérés ou congelés jusqu'à -40 °C.
Caractéristiques et avantages
- Évitent les étapes de dépyrogénation, d'autoclavage et de lavage avec des produits coûteux
- Stériles et apyrogènes
- À faible teneur en particules
- Validés par une abondante documentation
- Utiles pour la conservation et l'échantillonnage des principes actifs pharmaceutiques et des intermédiaires en vrac
- Adaptés à la préparation et au stockage de tampons et de cultures ou à la conservation à long terme de liquides sensibles au pH comme les milieux de culture