Principaux documents
B9907
Nalgene® bottles, style 2105
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
nalgene bottle, nalgene bottles
12 EA
126,00 $
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
126,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottles (PPCO)
round translucent bottle
Joint
Joints threaded neck (43)
Description
Autoclavable
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 2105-0008
Diam. du flacon × H
61 mm × 131 mm
Capacité
250 mL
Description générale
Boston-style (round) wide-mouth bottles. Same profile as Style 2104. Can be used as animal watering bottles.
Caractéristiques et avantages
  • Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
  • Laboratory-grade PPCO material for reliably low leachables and extractables.
  • Translucent - for visualization of samples.
  • A wide neck enables easy transferring of contents.
  • Bottles offer excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
  • Autoclavable - The bottles can withstand temperatures up to +121°C.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.