Principaux documents
Z360236
Nalgene® Fernbach culture flask
capacity 2.8 L, beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
Synonyme(s) :
culture flasks, tissue culture flask, tissue culture flasks
4 EA
628,00 $
628,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
628,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.22
628,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
Description
autoclavable; repeated autoclaving may reduce mechanical strength
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
case of 4
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 4105-2800
Capacité
2.8 L
Volume de travail du flacon/de la fiole
2,800 mL
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Impact-resistant, low-form Erlenmeyer shape gives excellent aeration for culturing microorganisms.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries