Principaux documents
Z331775
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.8 mL, with integrated pipetting bulb
1 PKG
203,00 $
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
203,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PE-LD
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
graduations
with integrated pipetting bulb
Conditionnement
pack of 250
pkg of 250
Fabricant/nom de marque
BRAND 125400
Longueur
98 mm
Capacité
1.8 mL
Description générale
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
Autres remarques
BR125400 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG