Principaux documents
Z330426
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
glass key
Joint
joint: ST/NS19/26
Description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Caractéristiques
graduated
Fabricant/nom de marque
Lenz 4.0020.28
Capacité
50 mL
Taille de l'alésage du bouchon du robinet d'arrêt
2.5 mm
Informations légales
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH