Principaux documents
Z690066
Sigma-Aldrich
Aldrich® PVC-coated open support ring
size S, ring diam. 76 mm
1 EA
143,00 $
143,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
143,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
143,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Matériaux
aluminum
Taille
S
L × diam.
254 mm × 9 mm , arm
Diam. de l'anneau
76 mm
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC