Principaux documents
Z329266
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 34 mm, diam. 15 mm
10 EA
280,00 $
280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
280,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
eCl@ss :
32100100
Nomenclature NACRES :
NB.72
280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE-coated
oval
Fabricant/nom de marque
BRAND 137310
Longueur
34 mm
Diamètre
15 mm
Description générale
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Autres remarques
BR137310 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG