Principaux documents
Z328987
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 25 mm, bar diam. 6 mm
10 EA
81,30 $
81,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
81,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
eCl@ss :
32100100
Nomenclature NACRES :
NB.72
81,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cylindrical PTFE-coated
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
BRAND 137420
Longueur
25 mm
Diam. de la barre
6 mm
Diam. de l'anneau
7 mm
Description générale
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Autres remarques
BR137420 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG