Documents
Z327557
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 50 mL,
embossed scale: yes
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Caractéristiques
subdivision 1 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
50 mL
Hauteur
200 mm
Description générale
Messzylinder, hohe Form, gegossene Graduierung. Aus klarem PP, entsprechend der ISO 6706 (Toleranzen entsprechen auch der DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Sehr gut ablesbar, mit Ausgiesser. Nicht über 80°C erhitzen, da sonst Ungenauigkeiten entstehen können.
Autres remarques
BR35028 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.