Z327263
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 10 mL, tol. accuracy: 0.08 mL, subdivision, 0.2 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 0.2 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.08 mL
Plage de mesure du volume
10 mL
Hauteur
145 mm
Catégories apparentées
Description générale
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Autres remarques
BR35108 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG