Z326577
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 12/21
Synonyme(s) :
Flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
polypropylene stopper
Joint
joint: ST/NS neck12/21
Description
calibrated to contain (TC, IN)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: 0.06 mL
Capacité
50 mL