Z324337
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 25 mL, subdivision, 0.5 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
subdivision 0.5 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
25 mL
Hauteur
170 mm