Principaux documents
Z323675
BRAND® SILBERBRAND burette, straight stopcock, Class B
volume 50 mL, accuracy: ±0.10 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, glass key)
Caractéristiques
subdivision 0.1 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND 12018
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Longueur
~790 mm
Volume
50 mL
Description générale
AR-Glas®. Genauigkeit entsprechend DIN/ISO 384. Schellbachstreifen mit kurzen Graduierungsmarken. Austauschbarer Glashahn. Gut ablesbare Beschriftung aus schwarzer Emaile. Kalibriert mit Auslauf.
Autres remarques
BR12018 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences