Z0750
cis-Zeatin
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-(4-Hydroxy-3-methyl-cis-2-butenylamino)purine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
glacial acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C\C(CO)=C\CNc1ncnc2nc[nH]c12
InChI
1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2-
Clé InChI
UZKQTCBAMSWPJD-UQCOIBPSSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable