K3253
Kinetin solution
1 mg/mL, BioReagent, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
6-Furfurylaminopurine, N6-Furfuryladenine
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
Clé InChI
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable