WPB00679WA
Whirl-Pak® Sample Bag
118 mL capacity(4 oz)
Synonyme(s) :
Sample Collection Bag
95,80 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
About This Item
95,80 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 500 ea
Fabricant/nom de marque
B00679WA (Nasco)
Paramètres
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
Larg. × L × épaisseur
7.5 cm × 18.5 cm × 0.057 mm
Capacité
118 mL × 4 oz
118 mL capacity(4 oz)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- The blended, virgin polyethylene film ensures great clarity and higher strength.
- The puncture-proof closure tabs contain tapes inside and outside to ensure longevity and stability. It also comes with a wire for convenient opening, pouring, and closing.
- The pull tabs have a non-slip textured Tyvek for easy opening.
- The continuous perimeter seal ensures the bag is leakproof.
- Sample sterility and integrity are maintained by perforated closure.